Drukuj
Azotan(V) srebra 0.1 M AgNO3 (0.1N) aqueous solution 99 Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
35375-1L 35375-5L-VP 35375-10L-VP 35375-6X1L 35375-500ML 35375-2.5L
35375-1LEA 718 PLN
35375-1L 35375-5L-VP 35375-10L-VP 35375-6X1L 35375-500ML 35375-2.5L
Azotan(V) srebra 0.1 M AgNO3 (0.1N) aqueous solution 99 Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: <0 °C
Gęstość: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Jednostka: 3264
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective