Drukuj
azotan amonu 98, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
31114-1KG 31114-6X1KG
31114-1KGEA 337 PLN
31114-1KG 31114-6X1KG
azotan amonu 98, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
azotan amonu
Formuła: NH₄NO₃
MW: 80.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 230
Temp. topnienia: 169…170 °C (1.013 hPa)
Gęstość: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011425
Numer CAS: 6484-52-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-347-8
Jednostka: 1942
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00538
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.01 %
pH (5 %, 25 °C) 4.5 - 6.0
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 3 ppm
Nitrite (NO₂) Max. 0.0005 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %