Drukuj
Siarczan(VI) talu(I) 98,0 RT, Purum, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Siarczan talawy, Siarczan(VI) ditalu
88290-100G 88290-500G
88290-100GEA 1150 PLN
88290-100G 88290-500G
Siarczan(VI) talu(I) 98,0 RT, Purum, Fluka™
Siarczan(VI) talu(I)
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: O₄STl₂
MW: 504.83 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec. (on heating)
Temp. topnienia: 632 °C
Gęstość: 6.77 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011278
Numer CAS: 7446-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-201-3
Jednostka: 1707
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09405
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (bromatometric) 98.0 - 102.0 %