Drukuj
Chlorek wapnia, bezwodny ≥97%, proszek, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
C4901-100GEA 369 PLN
C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
Chlorek wapnia, bezwodny ≥97%, proszek, Fluka™
Chlorek wapnia
Formuła: CaCl₂
Temp. Wrzenia: 1,900 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 765 °C
Gęstość: 2,150 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Klasyfikacja Merck : 14,01659
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Assay Min. 97.0 %
Mg and alkali salts Max. 3.0 %