Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 95-97%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
07208-50KG 07208-1L 07208-2.5L 07208-2.5L-GL 07208-4X2.5L 07208-4X5L 07208-5L 07208-6X1L 07208-4X2.5L-G
07208-50KGEA 1390 PLN
07208-50KG 07208-1L 07208-2.5L 07208-2.5L-GL 07208-4X2.5L 07208-4X5L 07208-5L 07208-6X1L 07208-4X2.5L-GL
Kwas siarkowy(VI) 95-97%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Fluka™
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temp. Wrzenia: 310 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –14…–10 °C
Gęstość: 1,840 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,08974
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 95.0 - 97.0 %
Residue on ignition Max. 0.0005 %
Arsenic (As) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Chromium (Cr) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 1 ppm
Nitrate (NO₃) complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying