Drukuj
Siarczan(VI) sodu, anhydrous ≥99.0%, powder ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
238597-2.5KG 238597-500G 238597-1KG
238597-2.5KGEA 586 PLN
238597-2.5KG 238597-500G 238597-1KG
Siarczan(VI) sodu, anhydrous ≥99.0%, powder ACS, Fluka™
Siarczan(VI) sodu
Formuła: Na₂SO₄
MW: 142.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 1429
Temp. topnienia: 884 °C
Gęstość: 2.68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003504
Numer CAS: 7757-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9
Klasyfikacja Merck : 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity complying
Assay Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.2 - 9.2
Loss on ignition (800°C) Max. 0.5 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Total N Max. 5 ppm
pH Range 5.2 - 9.2
Form powder