Drukuj
nadtlenosiarczan disodu ≥99.0% (RT), Purum p.a.
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
71890-500G 71890-1KG 71890-5KG
71890-500GEA 207 PLN
71890-500G 71890-1KG 71890-5KG
nadtlenosiarczan disodu ≥99.0% (RT), Purum p.a.
nadtlenosiarczan disodu
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formuła: Na₂S₂O₈
Temp. topnienia: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003501
Numer CAS: 7775-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-892-1
Jednostka: 1505
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,08729
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance complying
Assay Min. 99.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm