Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu concentrate for dilution to 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
38200-1EA 38200-6X1EA
38200-1EAEA 163 PLN
38200-1EA 38200-6X1EA
tiosiarczan (VI) sodu concentrate for dilution to 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) Volumetric, Fluka™
tiosiarczan (VI) sodu
Concentrate for 1L standard solution
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temp. topnienia: 48
Temp. Zapłonu: Does not flash
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 12,08844
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002