Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
38243-1EA 38243-6X1EA
38243-1EAEA 287 PLN
38243-1EA 38243-6X1EA
tiosiarczan (VI) sodu concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) Volumetric, Fluka™
tiosiarczan (VI) sodu
Concentrate for 1L standard solution
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 48
Gęstość: 1.0 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Klasyfikacja Merck : 12,08844
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002