Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu, bezwodny ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
71640-250G 71640-1KG 71640-5KG
71640-250GEA 159 PLN
71640-250G 71640-1KG 71640-5KG
wodoroortofosforan (V) disodu, bezwodny ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
wodoroortofosforan (V) disodu
Formuła: Na₂HPO₄
Temp. topnienia: 250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003496
Numer CAS: 7558-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Klasyfikacja Merck : 12,08805
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
pH (5 %, 25 °C) 8.7 - 9.3
Loss on drying (105°C) Max. 0.2 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Total N Max. 10 ppm