Kwas ortofosforowy(V) 85-90% HPLC, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Kwas fosforowy(V)
79606-100ML
79606-500ML
79606-100MLEA
202
PLN
79606-100ML
79606-500ML
Kwas ortofosforowy(V) 85-90% HPLC, Fluka™
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła:
H₃PO₄ MW: 98 g/mol Temp. Wrzenia: 158 °C (1.013 hPa) Temp. topnienia: 21 °C Gęstość: 1.71 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011340 Numer CAS: 7664-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2 Jednostka: 1805 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,07344 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | complying |
Assay | 85.0 - 90.0 % |
Density (D 20/4) | 1.680 - 1.720 |
Absorbance at 210 nm | Max. 0.07 |
Absorbance at 220 nm | Max. 0.06 |
Absorbance at 230 nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 250 nm | Max. 0.04 |
Absorbance 500 nm | Max. 0.02 |
Vapor Pressure | 5 mmHg ( 25 °C) |
Vapor Density | 3.4 (vs air) |