Drukuj
Kwas ortofosforowy(V) ≥85.0-88.0%, Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, NF, Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
04107-45KG 04107-2.5L 04107-1L 04107-4X2.5L 04107-5L
04107-45KGEA 2460 PLN
04107-45KG 04107-2.5L 04107-1L 04107-4X2.5L 04107-5L
Kwas ortofosforowy(V) ≥85.0-88.0%, Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, NF, Ph. Eur., Fluka™
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła: H₃PO₄
Temp. Wrzenia: 158 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: 21 °C
Gęstość: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011340
Numer CAS: 7664-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2
Jednostka: 1805
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Pressure 2.2 mmHg ( 20 °C)
Assay 85.0 - 88.0 %
Volatile acids (CH₃COOH) Max. 0.001 %
Arsenic (As) Max. 0.0002 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0003 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Mercury (Hg) Max. 0.0001 %
Lead (Pb) Max. 0.0003 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Fluoride (F) Max. 0.0005 %
Nitrate (NO₃) complying
Phosphite,Hypoph. (H₃PO₃) Max. 0.003 %
Phosphite, hypophosphite complying
Sulfate (SO₄) complying
Appearance of the solution complying
Substances precipitated by NH₃ complying
Alkali phosphates complying
Residual solvents complying