Drukuj
Wodorotlenek sodu concentrate for dilution to 1 L, 0.01 M NaOH (0.01 N) volumetric solution, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Caustic soda
38227-1EA 38227-6X1EA
38227-1EAEA 303 PLN
38227-1EA 38227-6X1EA
Wodorotlenek sodu concentrate for dilution to 1 L, 0.01 M NaOH (0.01 N) volumetric solution, Fluka™
Wodorotlenek sodu
Concentrate for 1 L standard solution
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Jednostka: 1824
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective