Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.5 M NaOH (0.5N) volumetric solution, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Caustic soda
71424-1L 71424-55L
71424-1LEA 437 PLN
71424-1L HONC71424-55L
Wodorotlenek sodu 0.5 M NaOH (0.5N) volumetric solution, Fluka™
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: >100 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 1.020 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Jednostka: 1824
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Appearance of the substance complying
Assay 0.499 - 0.501 mol/l