Drukuj
Wodorotlenek sodu solution_SC ≥32% water Nitrogen_analysis N_0,0001
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
30531-1L 30531-2.5L 30531-4X5L 30531-5L 30531-6X1L 30531-4X2.5L 30531-212KG
30531-1LEA 240 PLN
30531-1L 30531-2.5L 30531-4X5L 30531-5L 30531-6X1L 30531-4X2.5L HONC30531-212KG
Wodorotlenek sodu solution_SC ≥32% water Nitrogen_analysis N_0,0001
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 120 °C
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 1.350 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 31.5 - 32.5 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 0.5 %
Aluminium (Al) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.003 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0005 %
Silicate (as SiO₂) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
Total N Max. 0.0001 %