Drukuj
Woda, CHROMASOLV™ Plus dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
34877-2.5L 34877-4X2.5L 34877-1L
34877-2.5LEA 601 PLN
34877-2.5L 34877-4X2.5L 34877-1L
Woda, CHROMASOLV™ Plus dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Riedel-de Haën™
Woda
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Beilstein Number: 2050024
Formuła: H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 0,9971 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Non-volatile matter Max. 3 ppm
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
HPLC Gradient at 254 nm Max. 1 mAU
HPLC Gradient at 210 nm Max. 5 mAU
Chloride (Cl) Max. 0.01 ppm
Fluoride (F) Max. 0.01 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.1 ppm