Drukuj
Kwas azotowy ≥70% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
438073-2.5L 438073-500ML 438073-100ML 438073-2.2L-P
438073-2.5LEA 1710 PLN
438073-2.5L 438073-500ML 438073-100ML 438073-2.2L-P
Kwas azotowy ≥70% ACS, Fluka™
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Temp. Wrzenia: 122 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –38 °C
Gęstość: 1,420 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Assay 68.0 - 70.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.2 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
APHA Max. 10
Ignition Residue ≤5 ppm