Drukuj
Kwas azotowy 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
07006-1L 07006-2.5L
07006-1LEA 262 PLN
07006-1L 07006-2.5L
Kwas azotowy 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Temp. Wrzenia: 122 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 1,400…1.480 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Jednostka: 2031
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,06608
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 64 - 66 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.0005 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Vapor Pressure 8 mmHg ( 20 °C)
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %