Drukuj
Azotyn sodu 99, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azotan(III) sodu
31443-100G 31443-1KG 31443-250G 31443-500G
31443-100GEA 154 PLN
31443-100G 31443-1KG 31443-250G 31443-500G
Azotyn sodu 99, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Azotyn sodu
Formuła: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Temp. Wrzenia: 320
Temp. topnienia: 280 °C
Gęstość: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011118
Numer CAS: 7632-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-555-9
Jednostka: 1500
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08721
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %