Drukuj
Chromian(VI) potasu 99,5, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
31250-1KG 31250-250G
31250-1KGEA 1130 PLN
31250-1KG 31250-250G
Chromian(VI) potasu 99,5, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Chromian(VI) potasu
Formuła: K₂CrO₄
MW: 194.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 1.000 °C
Temp. topnienia: 968.3 °C
Gęstość: 2.732 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011368
Numer CAS: 7789-00-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-140-5
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07784
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 8.6 - 9.8
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %