Drukuj
Dichromian(VI) potasu ≥99.8%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
31255-1KG 31255-250G
31255-1KGEA 1260 PLN
31255-1KG 31255-250G
Dichromian(VI) potasu ≥99.8%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Dichromian(VI) potasu
Formuła: K₂Cr₂O₇
Temp. Wrzenia: Decomposes on heating
Temp. topnienia: 398 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011367
Numer CAS: 7778-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6
Jednostka: 3086
ADR: 6.1,I
REACH: 01-2119454792-32
Klasyfikacja Merck : 12,07790
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.8 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.05 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %