Drukuj
chlorek sodu 99,5 Argentometric titration, Puriss. p.a., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
71380-500G 71380-1KG 71380-5KG
71380-500GEA 265 PLN
71380-500G 71380-1KG 71380-5KG
chlorek sodu 99,5 Argentometric titration, Puriss. p.a., Fluka™
chlorek sodu
Formuła: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1.465 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 800 °C
Gęstość: 2.160 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
pH (5 %, 20°C) 5.0 - 8.0
Arsenic (As) Max. 0.00001 %
Barium (Ba) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Chromium (Cr) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Bromide (Br) Max. 0.005 %
Iodide (I) Max. 0.001 %
Potassium hexacyanoferrate(II) Max. 0.0001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.001 %
Appearance of the solution complying