Drukuj
chlorek sodu 99,0 ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
S9888-2.5KG S9888-10KG S9888-1KG S9888-25KG S9888-500G S9888-50KG S9888-5KG S9888-20KG
S9888-2.5KGEA 581 PLN
S9888-2.5KG S9888-10KG S9888-1KG S9888-25KG S9888-500G S9888-50KG S9888-5KG S9888-20KG
chlorek sodu 99,0 ACS, Fluka™
chlorek sodu
Formuła: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1.465 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 800 °C
Gęstość: 2.160 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 9.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) complying
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Bromide (Br) Max. 0.01 %
Chlorate, Nitrate (as NO₃) Max. 0.003 %
Iodide (I) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.004 %