Drukuj
Weglan sodu, anhydrous 99.5-100.5% (dried basis), Puriss. NF, Ph. Eur., BP, FCC, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Weglan disodu
13418-5KG 13418-2.5KG 13418-25KG 13418-1KG
13418-5KGEA 1250 PLN
13418-5KG 13418-2.5KG 13418-25KG 13418-1KG
Weglan sodu, anhydrous 99.5-100.5% (dried basis), Puriss. NF, Ph. Eur., BP, FCC, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, Fluka™
Weglan sodu
Formuła: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 854 °C
Gęstość: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003494
Numer CAS: 497-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Klasyfikacja Merck : 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated to the dried substance) 99.5 - 100.5 %
Loss on drying (300°C) Max. 0.5 %
Loss on drying (105°C, 4 h) Max. 0.5 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Alkali hydroxide, -bicarbonates complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying