Drukuj
węglan potasu, anhydrous ≥99.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Potash
60110-1KG 60110-5KG 60110-20KG
60110-1KGEA 295 PLN
60110-1KG 60110-5KG HONC60110-20KG
węglan potasu, anhydrous ≥99.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
węglan potasu
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formuła: K₂CO₃
MW: 138.21 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec.
Temp. topnienia: 891 °C
Gęstość: 2.430 g/cm³ (19 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011382
Numer CAS: 584-08-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-529-3
Klasyfikacja Merck : 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm