Drukuj
cyjanek sodu 95,0 ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
205222-100G 205222-2.5KG
205222-100GEA 530 PLN
205222-100G 205222-2.5KG
cyjanek sodu 95,0 ACS, Fluka™
cyjanek sodu
Formuła: CNNa
MW: 49.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 1.407 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 563 °C
Gęstość: 1.600 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003523
Numer CAS: 143-33-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-599-4
Jednostka: 1689
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,08679
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 95.0 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Sulfide (S) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.15 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Thiocyanate (SCN) Max. 0.02 %