cyjanek potasu ≥97.0%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
31252-100G
31252-1KG
31252-250G
31252-25KG
31252-100GEA
302
PLN
31252-100G
31252-1KG
31252-250G
31252-25KG
cyjanek potasu ≥97.0%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
cyjanek potasu
Formuła:
KCN Gęstość: 1,56 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011397 Numer CAS: 151-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-792-3 Jednostka: 1680 ADR: 6.1,I Klasyfikacja Merck : 13,07709 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 97 % |
Iron (Fe) | Max. 0.01 % |
Sodium (Na) | Max. 0.5 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.02 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.04 % |
Sulfide (S) | Max. 0.0005 % |
Thiocyanate (SCN) | Max. 0.01 % |