Drukuj
Bromian(V) potasu, dried ≥99.8% (dried basis, RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
60085-250G 60085-50G
60085-250GEA 463 PLN
60085-250G 60085-50G
Bromian(V) potasu, dried ≥99.8% (dried basis, RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Bromian(V) potasu
Formuła: KBrO₃
Temp. Wrzenia: 425 °C
Temp. topnienia: 409 °C
Gęstość: 3,270 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011359
Numer CAS: 7758-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-829-8
Jednostka: 1484
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07779
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (excluding dried substance) 99.8 - 100.5 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 9.0
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying
Loss on drying (150°C) Max. 0.1 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Bromide (Br) complying
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Total nitrogen (as N) Max. 10 ppm