Drukuj
bromek potasu ≥99% (trace metals basis), FT-IR Grade, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
221864-100G 221864-25G
221864-100GEA 500 PLN
221864-100G 221864-25G
bromek potasu ≥99% (trace metals basis), FT-IR Grade, Fluka™
bromek potasu
  • Spectrophotometric grade reagents and solvents are made specifically for applications using FT-IR
Formuła: KBr
Temp. Wrzenia: 1,383 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 734 °C
Gęstość: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011358
Numer CAS: 7758-02-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-830-3
Klasyfikacja Merck : 13,07701
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Suitability for IR spectroscopy complying
Assay Min. 99 %
Metallic impurities (Total) Max. 10000 ppm
Vapor Pressure <0.01 mmHg ( 20 °C)