Drukuj
Metylocykloheksan 99%, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
M37889-1L M37889-2.5L
M37889-1LEA 242 PLN
M37889-1L M37889-2.5L
Metylocykloheksan 99%, Reagent Grade
Metylocykloheksan
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: C₆H₁₁CH₃
Temp. Wrzenia: 6,7 %(V)
Temp. topnienia: –126 °C
Gęstość: 0,769 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001497
Numer CAS: 108-87-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-624-3
Jednostka: 2296
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Vapor Pressure 37 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.422 (lit.)
Vapor Density 3.4 (vs air)
Autoignition Temperature 545 °F