m-Ksylen ≥99.0% (by GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
95672-2.5L
95672-1L
95672-2.5LEA
1250
PLN
95672-2.5L
95672-1L
m-Ksylen ≥99.0% (by GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
m-Ksylen
Beilstein Number: 605441
RTECS Number: ZE2275000
UNSPSC Code: 12190000
Formuła:
C₈H₁₀ Temp. Wrzenia: 138-139 °C (1,013 hPa) Temp. topnienia: -48 °C Gęstość: 0,87 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 25 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008536 Numer CAS: 108-38-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-576-3 Jednostka: 1307 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 12,10214 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.496 - 1.498 |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
o-Xylene (GC) | Max. 0.5 % |
p-Xylene (GC) | Max. 0.5 % |
Sum of the isomers (GC) | Max. 0.5 % |
Ethyl benzene (GC) | Max. 1.0 % |
Toluene (GC) | Max. 0.5 % |
Explosion Limit | 7 % |