Drukuj
Etylobenzen 99,0 GC_ASSAY_METHOD, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fenyloetan
03080-1L 03080-250ML
03080-1LEA 662 PLN
03080-1L 03080-250ML
Etylobenzen 99,0 GC_ASSAY_METHOD, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Etylobenzen
Beilstein Number: 1901871
RTECS Number: DA0700000
UNSPSC Code: 12190000
Formuła: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 135…137 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011647
Numer CAS: 100-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-849-4
Jednostka: 1175
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Autoignition Temperature 810 °F
Identity (NMR) complying
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Toluene (GC) Max. 0.3 %
Benzene (GC) Max. 0.1 %
Refractive index (n 20/D) 1.494 - 1.496
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Explosion Limit 6.7 %