4-dimetyloaminobenzaldehyd 99,0 HPLC_ASSAY_METHOD hydroxyproline_determination, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim:
Ehrlich's Reagent, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-Dimethylamino-Benzaldehyde, p-Dimethylaminobenzaldehyde, p-(Dimethylamino)benzaldehyde
39070-250G
39070-50G
39070-250GEA
1170
PLN
39070-250G
39070-50G
4-dimetyloaminobenzaldehyd 99,0 HPLC_ASSAY_METHOD hydroxyproline_determination, Fluka™
4-dimetyloaminobenzaldehyd
Formuła:
(CH₃)₂NC₆H₄CHO MW: 149.19 g/mol Temp. Wrzenia: 176…177 °C (23 hPa) Temp. topnienia: 72…75 °C Temp. Zapłonu: 164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003381 Numer CAS: 100-10-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-819-0 Klasyfikacja Merck : 13,03257 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HPLC) | Min. 99.0 % |
Melting point | 73 - 75 °C |
Loss on drying | Max. 0.5 % |
Colour of the solution | complying |
Turbidity of solution | complying |
Residue on ignition (as SO₄) | Max. 0.1 % |
Identity (NMR) | complying |
Application test | complying |
Calcium (Ca) | Max. 30 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 50 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Total S (as SO₄) | Max. 50 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |