Drukuj
n-dodekan ≥99%, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
D221104-100ML D221104-2.5L D221104-500ML
D221104-100MLEA 221 PLN
D221104-100ML D221104-2.5L D221104-500ML
n-dodekan ≥99%, Reagent Grade
n-dodekan
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Temp. Wrzenia: 215…217 °C
Gęstość: 0,75 g/cm³
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008969
Numer CAS: 112-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Pressure 1 mmHg ( 47.8 °C)
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99 %
Refractive index (n 20/D) 1.420 - 1.424
APHA Max. 20
Vapor Density 5.96 (vs air)
Autoignition Temperature 401 °F