Drukuj
Glikol etylenowy 99, reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: 1,2-Etanodiol
102466-2.5L 102466-20L 102466-30KG 102466-5L 102466-1L 102466-225KG
102466-2.5LEA 1030 PLN
102466-2.5L 102466-20L 102466-30KG 102466-5L 102466-1L 102466-225KG
Glikol etylenowy 99, reagent
Glikol etylenowy
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 197 °C
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002885
Numer CAS: 107-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Klasyfikacja Merck : 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Refractive Index n20/D 1.431 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.0 %
IR spectrum complying
APHA Max. 10
Vapor Density 2.1 (vs air)
Explosion Limit 15.3 %