Drukuj
Metanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
34860-7L 34860-18L 34860-45L 34860-2.5L 34860-4X2.5L 34860-1L 34860-6X1L 34860-2L 34860-4X2L 34860-30L
34860-7LEA 1550 PLN
34860-7L 34860-18L-R 34860-45L-R 34860-2.5L 34860-4X2.5L 34860-1L 34860-6X1L 34860-2L 34860-4X2L HONC34860-30L
Metanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
Metanol
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64…65 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance 280 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.04
Absobance at 254 nm Max. 0.02
Absorbance at 240 nm Max. 0.07
Absorbance at 235 nm Max. 0.10
Absorbance at 230 nm Max. 0.15
Absorbance at 220 nm Max. 0.30
Absorbance at 210 nm Max. 0.60
Absorbance at 205 nm Max. 1.00
Absorbance (JP)(Val.Ref) complying
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
APHA Max. 10
Vapor Pressure 410 mmHg ( 50 °C)
Vapor Density 1.11 (vs air)