Drukuj
2-Propanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
650447-1L 650447-2.5L 650447-4X2.5L
650447-1LEA 574 PLN
650447-1L 650447-2.5L 650447-4X2.5L
2-Propanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Riedel-de Haën™
2-Propanol
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formuła: (CH₃)₂CHOH
Temp. Wrzenia: 77…83 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 0,784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Klasyfikacja Merck : 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.85 %
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 275 nm Max. 0.005
Absorbance at 250 nm Max. 0.30
Absorbance at 245 nm max. 1.0
Fluorescence (chinin) at 365 nm max. 0.5 ppb
GC (as heptachlor epoxide) max. 10 ng/l
Vapor Density 2.1 (vs air)
Autoignition Temperature 750 °F
Explosion Limit 2 %
Vapor Pressure 33 mmHg ( 20 °C)