Drukuj
1-Butanol ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol butylowyn-Butanol
34867-4X2.5LEA 3420 PLN
34867-4X2.5L 34867-1L 34867-6X1L 34867-2.5L
1-Butanol ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Riedel-de Haën™
1-Butanol
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Beilstein Number: 969148
RTECS Number: 200-751-6
UNSPSC Code: EO1400000
Formuła: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Temp. Wrzenia: 119 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: <-90 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 9,4 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002964
Numer CAS: 71-36-3
Jednostka: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Klasyfikacja Merck : 13,01539
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/730744.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) Min. 99.70 %
APHA Max. 10
Non-volatile matter Max. 0.001 %
IR spectrum complying
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as C₃H₇COOH) Max. 0.002 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance 280 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.04
Absorbance at 240 nm Max. 0.10
Absorbance at 235 nm Max. 0.10
Absorbance at 225 nm Max. 0.50
Absorbance at 220 nm Max. 0.70
Absorbance at 210 nm Max. 1.0