Drukuj
Kwas trifluorooctowy ≥99.0% (by GC), BioSyn™ for biosynthesis, dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Burdick & Jackson™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
91707-10X1ML 91707-250ML
91707-10X1MLEA 1820 PLN
91707-10X1ML 91707-250ML
Kwas trifluorooctowy ≥99.0% (by GC), BioSyn™ for biosynthesis, dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Burdick & Jackson™
Kwas trifluoroctowy
Formuła: C₂HF₃O₂
Temp. Wrzenia: 72 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: -15 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004169
Numer CAS: 76-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-929-3
Jednostka: 2699
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Refractive Index n20/D 1.3 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.0 %
Suitability test (HPLC) complying
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 320 nm Max. 0.025
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.04
Absorbance at 280 nm Max. 0.05
Absorbance at 270 nm Max. 0.1
Absorbance at 260 nm Max. 0.9
APHA Max. 25