Drukuj
Kwas trifluorooctowy eluent additive, for LC-MS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: TFA
40967-10X1ML 40967-1L 40967-10ML 40967-5X10ML
40967-10X1MLEA 1030 PLN
40967-10X1ML 40967-1L 40967-10ML 40967-5X10ML
Kwas trifluorooctowy eluent additive, for LC-MS, Fluka™
Kwas trifluoroctowy
Beilstein Number: 742035
Formuła: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 72 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004169
Numer CAS: 76-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-929-3
Jednostka: 2699
ADR: 8 I
Klasyfikacja Merck : 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Silver (Ag) Max. 0.02 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.05 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.2 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.3 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.05 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.05 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 10 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Suitability for the LC-MS complying
Absorbance at 320 nm Max. 0.025
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.04
Absorbance 280 nm Max. 0.05
Absorbance at 270 nm Max. 0.1
Absorbance at 260 nm Max. 0.9