Drukuj
Kwas trifluorooctowy ≥99.0%, CHROMASOLV™ for HPLC, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: TFA
302031-100ML 302031-1L 302031-10X1ML
302031-100MLEA 1170 PLN
302031-100ML 302031-1L 302031-10X1ML
Kwas trifluorooctowy ≥99.0%, CHROMASOLV™ for HPLC, Fluka™
Kwas trifluoroctowy
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 742035
Formuła: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 72 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004169
Numer CAS: 76-05-1
Jednostka: 2699
ADR: 8 I
Klasyfikacja Merck : 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (alkalimetric) 99.0 - 101.0 %
Assay (GC) Min. 99.0 %
Identity (IR) complying
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 320 nm Max. 0.025
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.04
Absorbance 280 nm Max. 0.05
Absorbance at 270 nm Max. 0.10
Absorbance at 260 nm Max. 0.9
APHA Max. 20
Vapor Density 3.9 (vs air)