Drukuj
Dichlorometan 99,9 Stabilised, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
Stabilizacja: 40-150 ppm Amylen
494453-1L 494453-2L
494453-1LEA 458 PLN
494453-1L 494453-2L
Dichlorometan 99,9 Stabilised, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 39…41 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –97 °C
Gęstość: 1.32…1.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.85 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.002 %
2-methyl-2-buten (GC) 40 - 150 ppm
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 340 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.02
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 240 nm Max. 0.20
Absorbance at 235 nm Max. 1.0
Vapor Density 2.9 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.424 (lit.)
Contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Explosion Limit 22 %