Drukuj
Kwas octowy ≥99.7% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
695092-500ML 695092-6X500ML
695092-500MLEA 242 PLN
695092-500ML 695092-6X500ML
Kwas octowy ≥99.7% ACS, Fluka™
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
Temp. Wrzenia: 118 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance complying
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Titrable Base Max. 0.0004 meq/g
Iron (Fe) Max. 0.00002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.00005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0001 %
Acetic aNHydride (GC) Max. 0.01 %
KMnO₄ reducing substances complying
K₂Cr₂O₇ reducing matter complying
APHA Max. 10
Mixable with H₂O complying
Explosion Limit 16 %, 92 °F
Refractive Index n20/D 1.371 (lit.)