Drukuj
Kwas octowy 99,99 Trace metals basis
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
338826-500ML 338826-100ML 338826-25ML 338826-4X100ML
338826-500MLEA 3060 PLN
338826-500ML 338826-100ML 338826-25ML 338826-4X100ML
Kwas octowy 99,99 Trace metals basis
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 118 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Explosion Limit 16 %, 92 °F
Identity (IR) complying
Assay 99.5 - 100.5 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 100 ppm
Refractive Index n20/D 1.371 (lit.)
Vapor Density 2.07 (vs air)
Autoignition Temperature 800 °F