Drukuj
Octan etylu 99,8, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu octowego
494518-1L 494518-2L
494518-1LEA 609 PLN
494518-1L 494518-2L
Octan etylu 99,8, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Octan etylu
Formuła: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 77 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0.901 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11.5 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Titrable Acid Max. 0.0009 meq/g
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 275 nm Max. 0.01
Absorbance at 263 nm Max. 0.05
Absorbance at 254 nm Max. 1.00
Vapor Pressure 73 mmHg ( 20 °C)