Drukuj
Octan etylu 99,5 ACS, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu octowego
319902-500ML 319902-6X500ML
319902-500MLEA 180 PLN
319902-500ML 319902-6X500ML
Octan etylu 99,5 ACS, Riedel-de Haën™
Octan etylu
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Beilstein Number: 506104
RTECS Number: AH5425000
UNSPSC Code: 12191602
Formuła: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 77 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0.901 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11.5 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Non-volatile matter Max. 0.003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Titrable Acid Max. 0.0009 meq/g
Reaction against H₂SO₄ complying
APHA Max. 10
Vapor Pressure 73 mmHg ( 20 °C)
Autoignition Temperature 801 °F
Vapor Density 3 (20 °C, vs air)