Drukuj
Aceton 99,8, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanon, Keton dimetylowy
34850-45L 34850-1L 34850-2.5L 34850-4X2.5L 34850-6X1L 34850-18L 34850-190LRC 34850-190L-RC
34850-45LEA 15080 PLN
34850-45L 34850-1L 34850-2.5L 34850-4X2.5L 34850-6X1L HONC34850-18L HONC34850-190LRC HONC34850-190L-RC
Aceton 99,8, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
Aceton
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formuła: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 55…57 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 14.3 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Transmittance at 330 nm Min. 15 %
Transmittance at 335 nm Min. 50 %
Transmittance at 340 nm Min. 80 %
Transmittance from 350 nm Min. 98 %
Vapor Density 2 (vs air)
Vapor Pressure 184 mmHg ( 20 °C)