Drukuj
Aceton 99,8 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ Pest_Residual, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanon, Keton dimetylowy
34480-7L 34480-45L 34480-1L 34480-2.5L 34480-4X2.5L
34480-7LEA 1390 PLN
34480-7L 34480-45L 34480-1L 34480-2.5L 34480-4X2.5L
Aceton 99,8 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ Pest_Residual, Riedel-de Haën™
Aceton
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formuła: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 55…57 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 14.3 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Suitability for residue analysis max. 5 ng/l
Vapor Density 2 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.359 (lit.)