Drukuj
Acetonitryl ≥99.8% (by GC), CHROMASOLV™ for liquid chromatography, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
34881-18L 34881-45L 34881-7L 34881-1L 34881-2.5L 34881-4X2.5L 34881-30L-RC
34881-18LEA 14840 PLN
34881-18L 34881-45L 34881-7L 34881-1L 34881-2.5L 34881-4X2.5L 34881-30L-RC
Acetonitryl ≥99.8% (by GC), CHROMASOLV™ for liquid chromatography, Riedel-de Haën™
Acetonitryl
  • For GC headspace applications
  • Meets USP, Ph. Eur. and ICH requirements
  • GC headspace application tested
  • Packed under inert gas for longer shelf life
Formuła: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Refractive Index n20/D 1.344 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Transmittance at 200 nm Min. 50 %
Transmittance at 220 nm Min. 90 %
Transmittance from 240 nm Min. 99 %
Vapor Pressure 72.8 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 16 %
Autoignition Temperature 973 °F