Drukuj
Acetonitryl ≥99.9% (by GC) for DNA synthesis, Burdick & Jackson™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
34442-45L 34442-2.5L 34442-7L
34442-45LEA 36790 PLN
34442-45L HONC34442-2.5L HONC34442-7L
Acetonitryl ≥99.9% (by GC) for DNA synthesis, Burdick & Jackson™
Acetonitryl
Beilstein Number: 741857
Formuła: H₃CCN
Temp. Wrzenia: 82 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 0,7857 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.001 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %